Learn More
Thermo Scientific™ VersaRack für VersaCool™ Gekühltes Umwälzbad, Edelstahl, einstellbar
Artikelnummer. 15479529 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Typ:
Röhrchengestell
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 15479529
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 230000001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Einstellbares Gestell aus Edelstahl. Für den Einsatz mit Thermo Scientific™ VersaCool™ Gekühlten Zirkulationsbädern.
Nutzen Sie das VersaRack für optimale Leistung mit dem Thermo Scientific™ VersaCool™ Kühlwasserkreislaufbad.
Das VersaRack ist ohne Werkzeug in der Höhe verstellbar und ermöglicht die Unterbringung einer Vielzahl von Becher- und Reagenzglasgrößen.
Da es nicht tropft, kann es über dem Bad stehen, was Ihnen wertvollen Platz auf dem Labortisch spart.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung VersaRack – verstellbares Gestell aus Edelstahl
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermo Scientific VersaCool Kühlwasserkreislaufbad
Typ Röhrchengestell
Aufnahmevermögen Fasst bis zu 75 Teströhrchen mit 10 mm Durchm.
Fasst bis zu 48 Teströhrchen mit 16 mm Durchm.
Fasst bis zu 21 Teströhrchen mit 25 mm Durchm.