Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acryl-Copolymer 800 Membran-Scheibenfilter
Die Scheibenfilter sind nützlich für die Vorfiltration von partikelbeladenen Proben, Serumfiltration und Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 66401
Additional Details : Gewicht : 0.26600kg
Beschreibung
- Schützt Geräte vor Partikelansammlungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Versapor (Acryl-Copolymer auf Vlieslage) | |
Unsteril | |
47 mm |
0,8 μm | |
94 μm |