Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Versapor™ Acryl-Copolymer 3000 Membran-Scheibenfilter
Die Scheibenfilter sind nützlich für die Vorfiltration von partikelbeladenen Proben, Serumfiltration und Prüfung der Wirkstoff-Freisetzung.
140.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Versapor (Acryl-Copolymer auf Vlieslage) |
---|---|
Porengröße | 3 μm |
Sterilität | Unsteril |
Dicke (metrisch) | 94 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17114561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66387 |
47 mm |
209.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17104561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66386 |
25 mm |
140.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17124561
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66389 |
142 mm |
360.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab:
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Schützt Geräte vor Partikelansammlungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Versapor (Acryl-Copolymer auf Vlieslage) | |
3 μm | |
Unsteril | |
94 μm |