Learn More
3M™ Versaflo™ Premium-Adapterbaugruppe für Haube und Schutzhelm der S-Serie, S-960
Product Code. 31297041 Shop All 3M Products
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Adapterbaugruppe für Motorhaube und Schutzhelm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Produkttyp
31297041 Adapterbaugruppe für Motorhaube und Schutzhelm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 31297041 Supplier 3M™ Supplier No. 7100308819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    120.00 CHF
    78.45 CHF / 1 Stück
    Sparen 41.55 CHF
    34% Rabatt
Verfügbar ab: 19-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entworfen, um zu passen 3M™ SecureFit™ Schutzhelme der Serie H-700 und die 3M™ Schutzhelme der Serie G3000.
  • Kompatibel mit 3M™ Versaflo™ Premium-Motorhauben der S-Serie und 3M™ Versaflo™ Gebläse- und luftversorgte Atemschutzsysteme.
  • Bietet integrierten Schutz für Kopf, Gesicht, Schultern und Atemwege vor Staub und Sprühnebel.
  • Hilft dabei, den Luftstrom zur Vorderseite der Motorhaube zu lenken, um Komfort und Sicht zu verbessern.
  • Ermöglicht die einfache Integration von Kopf- und Atemschutz für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
  • Leichtes und robustes Design für komfortablen Langzeiteinsatz in industriellen Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Schwarz
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Material Kunststoff
Produkttyp Adapterbaugruppe für Motorhaube und Schutzhelm
Größe Einheitsgröße