Learn More
3M™ Versaflo™ Helm
Die 3M™ Versaflo™ Helme der M-300-Serie sind leichte, kompakte und ausbalancierte Helme mit einem integrierten Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Gesicht und die Ohren und eignen sich damit für den Einsatz auf Baustellen.
452.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Black |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Filtertyp | None |
Produkttyp | Respirator Helmet |
Größe | Standard |
Produktcode | Marke | Design Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Design Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17809271
|
3M™
7100257936 |
Flame Resistant |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17835666
|
3M™
7100257937 |
Comfort Fit |
452.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die 3M™ Versaflo™ Helme der M-300 Serie bieten Ihnen einen vielseitigen, integrierten Schutz vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Gesicht und Augen. Zu den verfügbaren Modellen gehört der Versaflo™ M-306 mit einer Universal-Gesichtsabdichtung, der sich für Bauarbeiten oder Arbeiten in der Schwerindustrie eignet, oder der Versaflo™ M-307 mit einer schwer entflammbaren Gesichtsabdichtung, der sich für Anwendungen mit heißen Partikeln eignet, wie beim Schmelzen, in Gießereien oder anderen Metallbearbeitungsanwendungen.
- Unser Helm ist gemäß EN 397 als Kopfschutz zugelassen. Damit eignet er sich für Baustellen, auf denen Helmpflicht besteht und Atemschutz benötigt wird.
- Die individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss verfügt über einen Textilriemen, der eine optimale Passform und Gewichtsverteilung gewährleistet, sowie einen Luftstromverteiler, mit dem der Nutzer die Luftzufuhr im Kopfteil für mehr Komfort ausrichten kann.
- Das Visier erlaubt eine optisch klare Sicht zur Seite und nach unten. Durch seine kratzfeste Polycarbonat-Beschichtung ist es besonders beständig gegen Kratzer und Chemikalien. In Kombination mit einem 3M™ Atemschutzgebläse erfüllt er die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klasse TH3. Er lässt sich mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können, außerdem leicht warten.
- Er kann mit vielen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten kombiniert werden. Die Ausführung mit integriertem Mikrofon ermöglicht eine einfache Kommunikation während des Einsatzes.
Spezifikation
Black | |
None | |
Standard |
Reusable | |
Respirator Helmet |