Beschreibung
- Leichter, kompakter und gut ausbalancierter Gesichtsschutz mit einer schwer entflammbaren Polyester-Gesichtsabdichtung für Anwendungen mit Funken und heißen Partikeln
- Äußerst vielseitig – Integrierter Schutz vor einer Reihe von Atemwegs-, Gesichts-, Stoßkappen-, Augen- und Gehörgefährdungen.
- Erhöhte Kontrolle und Komfort mit dem Deflektor, der es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom im Inneren des Kopfteils zu lenken
- Wartungsfreundlich – Ersatzteile und Zubehör lassen sich schnell, einfach und intuitiv austauschen
- Das Visierdesign kombiniert hervorragende Sicht nach außen und nach unten mit guter optischer Klarheit.
- Beschichtetes Visier aus Polycarbonat bietet zusätzlichen Schutz vor chemischen Stoffen und ist kratzfest.
- Wartungsfreundlich – Ersatzteile und Zubehör lassen sich schnell, einfach und intuitiv austauschen
Spezifikation
Spezifikation
| Zugewiesener Schutzfaktor (APF) | NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E) |
| Zertifizierung/Konformität | CE Approved, EN 12941 TH2/TH3, EN 14594 3B, EN 166:2001 |
| Farbe | Hellgrau |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Material | Polyethylen |
| Produkttyp | Faceshield |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3M PAPR and SAR Systems |
| Enthält | Schwer entflammbarer Poly Gesichtsschutz M-207 |
| Modell | M-207 |
| Mehr anzeigen |