Learn More
3M™ Versaflo™ M-200 Series Faceshield
Artikelnummer. 16468339
Ansicht ändern
Click to view available options
Modell:
M-206
M-207
Enthält:
Komfort-Gesichtsabdichtung
Schwer entflammbarer Poly Gesichtsschutz M-207
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Modell Enthält unitSize
16468339 M-206 Komfort-Gesichtsabdichtung 1 Stück
17247660 M-207 Schwer entflammbarer Poly Gesichtsschutz M-207 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16468339 Lieferant 3M™ Lieferanten-Nr. 7100140471
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Versaflo™ M-200 Series Faceshields are lightweight and compact, offering integrated protection against dust, spraying, and chemical processing. Supplied with various faceseal options. Feature an adjustable textile harness and airflow deflector. Can be used with 3M™ PAPR and SAR Systems.
  • Leichtes kompakte und gut ausbalancierte Gesichtsmaske mit einer komfortablen Abdichtung des Gesichts gegen für Stäube, beim Einsatz von Sprühmitteln und bei der chemischen Verarbeitung
  • Äußerst vielseitig – Integrierter Schutz vor einer Reihe von Gefährdungen für Atemwege, Gesicht, Stoßkappen, Augen und Gehör.
  • Erhöhte Kontrolle und Komfort mit dem Deflektor, der es dem Benutzer ermöglicht, den Luftstrom im Inneren des Kopfteils zu lenken
  • Wartungsfreundlich – Ersatzteile und Zubehör lassen sich schnell, einfach und intuitiv austauschen
  • Das Visierdesign kombiniert hervorragende Sicht nach außen und nach unten mit guter optischer Klarheit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugewiesener Schutzfaktor (APF) NPF: 200 (V-Series), NPF: 50 (Jupiter), NPF: 500 (TR-302E/TR-602E)
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 14594 3B, EN 12941 TH2/TH3, CE-zertifiziert
Farbe Hellgrau
Einwegprodukt Reusable
Material Polyethylen
Produkttyp Faceshield
Zur Verwendung mit (Anwendung) Construction, Transportation, Automotive, Metal Production and Fabrication, Paint Spraying
Zur Verwendung mit (Geräte) 3M PAPR and SAR Systems
Enthält Komfort-Gesichtsabdichtung
Modell M-206
Sterilität Unsteril
Suspensionstyp Textile
Mit Gleitringdichtung Yes
Abmessungen (L x B x H) 343 x 343 x 248 mm
Länge (angloamerikanisch) 13.5 in.
Länge (metrisch) 343 mm
Breite (angloamerikanisch) 13.5 in.
Breite (metrisch) 0,343 m
Höhe (angloamerikanisch) 9.8 in.
Höhe (metrisch) 0,248 m
Gewicht (angloamerikanisch) 1.3 lb.
Gewicht (metrisch) 591 g