Learn More
3M™ Versaflo™ Visierkopfteil
Die 3M™ Versaflo™ Visiere der Serie M-200 sind leichte, kompakte und ausbalancierte Visiere mit integriertem Schutz gegen eine Reihe von Gefahren für die Atemwege, den Kopf, das Auge, das Gesicht und das Gehör (unter Verwendung eines optionalen Gehörschutzes).
276.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Light Gray |
---|---|
Einwegprodukt | Reusable |
Filtertyp | None |
Material | Polyethylene |
Produkttyp | Faceshield |
Produktcode | Marke | Design Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Design Type | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17825666
|
3M™
7100258667 |
Comfort Faceseal |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17855666
|
3M™
7100256071 |
Flame Resistant |
276.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die 3M™ Versaflo™ Visiere der Serie M-200 bieten Ihnen einen vielseitigen, integrierten Schutz vor zahlreichen Gefahren für Atemwege, Gesicht, Augen und Stoßrisiken.
- Unsere leichten, kompakten und gut ausbalancierten Visiere bieten verschiedene Optionen wie schwer entflammbare Gesichtsabdichtung für Anwendungen mit heißen Partikeln. Die Kopfteile bieten Schutz gegen Staub sowie bei Sprüharbeiten oder in der chemischen Verarbeitung und sind für so unterschiedliche Branchen wie die Landwirtschaft, das Baugewerbe, die Lebensmittel- und Getränkebranche, die Medizin und das Gesundheitswesen, die Papierverarbeitung, die Arzneimittelherstellung oder die Holzverarbeitung geeignet.
- Die individuell einstellbare Bebänderung mit Ratschenverschluss verfügt über einen Textilriemen, der die richtige Passform und Gewichtsverteilung gewährleistet, sowie einen Luftstromverteiler, mit dem der Nutzer die Luftzufuhr im Kopfteil ausrichten kann. Das ermöglicht eine bessere Kontrolle und einen höheren Tragekomfort.
- Das Visier erlaubt eine optisch klare Sicht zur Seite und nach unten. Seine kratzfeste Polycarbonatbeschichtung ist besonders beständig gegen Chemikalien und mechanische Gefahren.
- Wenn sie zusammen mit 3M™ Gebläse-Atemschutzgeräten verwendet werden, erfüllen sie die Anforderungen an die Atemschutzleistung gemäß der Klassen TH2 oder TH3. Sie lassen sich mit Ersatz- und Zubehörteilen, die schnell, einfach und intuitiv ausgetauscht werden können, außerdem leicht warten.
- Einige Ausführungen sind mit verschiedenen 3M™ Peltor™ Gehörschutzprodukten, einschließlich den 3M™ Peltor™ LiteCom Lösungen, kombinierbar.
Spezifikation
Light Gray | |
None | |
Faceshield | |
No |
Reusable | |
Polyethylene | |
Standard |