Learn More
3M™ Versaflo™ Innenkragen, M-444
Artikelnummer. 17207660
Click to view available options
:
3M™ Versaflo™ M-400-Kopfteil
Artikelnummer. 17207660
Marke: 3M™ 7100137832
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ersatzinnenkragen für die Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ M-400-Kopfteil. Der Innenkragen ist mit einem Reißverschluss in die Verkleidung integriert und bietet eine bequeme Atemschutzdichtung.
  • Ersatzinnenkragen
  • Bietet eine komfortable Atemschutzdichtung
  • Für die Verwendung mit Helmen der Serie 3M™Versaflo™ M-400
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Gestricktes Polyamidgewebe mit Polypropylenbeschichtung
Zur Verwendung mit (Geräte) 3 M™ Versaflo™ M-400-Kopfteil