Learn More
Phenomenex™ Verex™ Fläschcheneinsätze, 6 mm, flacher Boden, Glas
Artikelnummer. 31745821 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31745821 Klar 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31745821 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0461052
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zubehör für den Einsatz mit Chromatographie-Fläschchen und in verschiedenen Chromatographieanwendungen.
  • Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
  • Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
  • Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Vorgeschlitzt No
Sterilität Steril
Verschlussgröße 6 mm
Marking Spot Nein
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Einsatz