Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Septa, Pre-Slit
Artikelnummer. 31748819 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Black
Blue
Septum:
PTFE/Rubber
PTFE/Silicone
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Septum Menge Packungsgröße
31748819 Black PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31744388 Blue PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31747078 Blue PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31743300 Black PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31747080 Blue PTFE/Rubber 100 Pk. 100 Stück
31741749 Blue PTFE/Rubber 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31748819 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0897713
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 9 mm
Vorgeschlitzt Yes
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 1000 Pk.
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap