Learn More
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 8 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31742699
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
Menge:
100 Pk.
1000 Pk.
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Menge unitSize
31742699 PTFE/Silicone 100 Pk. 100 Stück
31742579 PTFE/Silicone 1000 Pk. 1000 Stück
31743008 PTFE/Silicone/PTFE 100 Pk. 100 Stück
31743089 PTFE/Silicone/PTFE 1000 Pk. 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31742699 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0885712
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Black
Außendurchmesser (metrisch) 8 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 8 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap