Learn More
Phenomenex™ Verex™ Magnetic, Blue Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31742347 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blue
Packungsgröße:
1000 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
31742347 Blue 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31742347 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR0528513
Verfügbar ab: 16-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Blue
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Material Bi-metal
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 1000 Pk.
Verschlussgröße 20 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap