Learn More
Phenomenex™ Verex™ HS Screw Caps, 18 mm, Magnetic with Septa, No Slit
Beschreibung
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Silver |
| Außendurchmesser (metrisch) | 18 mm |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Sterile |
| Septum | SPME PTFE/Silicone |
| Menge | 100 Pk. |
| Verschlussgröße | 18 mm |
| Marking Spot | No |
| Autoklavierbar | Autoclavable |
| Produkttyp | Cap |
| Mehr anzeigen |