Learn More
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31747125 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Septum:
PTFE/Silicone
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Packungsgröße
31747125 PTFE/Silicone 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31747125 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AR1525012
Verfügbar ab: 03-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Silver
Außendurchmesser (metrisch) 20 mm
Vorgeschlitzt No
Sterilität Sterile
Septum PTFE/Silicone
Menge 100 Pk.
Verschlussgröße 20 mm
Marking Spot No
Autoklavierbar Autoclavable
Produkttyp Cap