Learn More
Phenomenex™ Verex™ Cert+ Schnappdichtungen, 11 mm, mit Septa, ohne Schlitz
Alle ansehen Phenomenex ProdukteBeschreibung
- Analyse: Sauberkeit und Leistung als Standard getestet
- Zertifizierung: 100 % fehlerfrei
- Konfigurationen: Spezialphiolen, Crimp-Top-Fläschchen, Schraubverschluss-Fläschchen, Schnapp-Top-Fläschchen, VOA/ASE-montierte Vial-Kits, VOA/ASE-montierte Aufbewahrungskits
Specifications
Specifications
| Farbe | Blau |
| Außendurchmesser (metrisch) | 11 mm |
| Vorgeschlitzt | No |
| Sterilität | Steril |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Verschlussgröße | 11 mm |
| Marking Spot | Nein |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Produkttyp | Kappe |