Learn More
Veratrol, TRC
Artikelnummer. 30454780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454780 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30454780 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV12780010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Guaiacol methylether
CAS 91-16-7
Summenformel C8 H10 O2
Menge 10 g
Synonym Benzene','1,2-dimethoxy-, Benzene','o-dimethoxy- (8CI), 1,2-Dimethoxybenzene, 2-Methoxyanisole, Catechol dimethyl ether, Methylguaiacol, NSC 16934, O,O-Dimethylcatechol, Pyrocatechol dimethyl ether, Veratrol, Veratrole, o-Dimethoxybenzene, o-Hydroquinone dimethyl ether, o-Methoxyanisole
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccccc1OC
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxybenzol
Molekulargewicht (g/mol) 138.16
Formelmasse 138.0681