Learn More
Veratrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081830
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. 11454024
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11985.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 91-16-7 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist nützlich bei der organischen Synthese von aromatischen Verbindungen. Veratrol ist relativ elektronenreich und lässt sich somit einfach der elektrophilen Substitution unterziehen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Diethylether, Aceton und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-16-7
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00008357
InChI-Schlüssel ABDKAPXRBAPSQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym veratrole, veratrol, pyrocatechol dimethyl ether, o-dimethoxybenzene, catechol dimethyl ether, benzene, 1,2-dimethoxy, 2-methoxyanisole, o,o-dimethyl catechol, 2-dimethoxybenzol, benzene, o-dimethoxy
PubChem CID 7043
ChEBI CHEBI:59114
IUPAC-Name 1,2-Dimethoxybenzol
SMILES COC1=CC=CC=C1OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Veratrole
Schmelzpunkt 21°C to 23°C
Dichte 1.084
Siedepunkt 206°C to 207°C
Flammpunkt 87°C (188°F)
Brechungsindex 1.533
Menge 250 g
Beilstein 1364621
Merck Index 14,9956
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water.
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Veratrole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-dimethoxybenzene