Learn More
Veratrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist nützlich bei der organischen Synthese von aromatischen Verbindungen. Veratrol ist relativ elektronenreich und lässt sich somit einfach der elektrophilen Substitution unterziehen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Diethylether, Aceton und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | Veratrole |
| Schmelzpunkt | 21°C to 23°C |
| Dichte | 1.084 |
| Siedepunkt | 206°C to 207°C |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Brechungsindex | 1.533 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 1364621 |
| Merck Index | 14,9956 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Veratrole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-dimethoxybenzene
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.