Learn More
Veratrol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is useful for organic synthesis of aromatic compounds. Veratrole is relatively electron-rich and thus readily undergoes electrophilic substitution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist nützlich bei der organischen Synthese von aromatischen Verbindungen. Veratrol ist relativ elektronenreich und lässt sich somit einfach der elektrophilen Substitution unterziehen.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Diethylether, Aceton und Methanol. Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Veratrole |
| Schmelzpunkt | 21°C to 23°C |
| Dichte | 1.084 |
| Siedepunkt | 206°C to 207°C |
| Flammpunkt | 87°C (188°F) |
| Brechungsindex | 1.533 |
| Menge | 1000 g |
| Beilstein | 1364621 |
| Merck Index | 14,9956 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,diethyl ether,acetone,and methanol. Slightly soluble in water. |
| Mehr anzeigen |