Learn More
Alfa Aesar™ Veratridin, ≥97 %
Aktiviert Natriumionenkanäle
Marke:  Alfa Aesar™ J62324.MA
Additional Details : CAS : 71-62-5 Gewicht : 0.00010kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : I
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15434729
  • 148.01 CHF / 10 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 25-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
10mg
−30° to −10°C
Aktiviert Natriumionenkanäle
71-62-5
673.80g/mol
Soluble in ethanol or DMSO; Freely soluble in chloroform; Also soluble in 1M HCl
White
Pulver
≥97%
C36H51NO11
3-Veratroylveracevine
Signal Transduction Reagent
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation