Learn More
Verapamilhydrochlorid Mikromol™
Artikelnummer. 18002810
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18002810 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18002810 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0022.000250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Verapamilhydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Verapamil hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H38 N2 O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Akilen, Anpec, Apo-Verap, Apoacor, Arapamyl, Azupamil, Berkatens, Calan, Calan SR, Calaptin, Calaptin 240SR, Calaptin 80, Cardiabeltin, Cardiagutt, Cardibeltin, Caveril, Civicor, Civicor Retard, Coraver, Cordilox, Cordilox SR, Corpamil, Covera HS, Dignover, Dilacoran, Dilacoran HTA, Drosteakard, Finoptin, Flamon, Geangin, Hexasoptin, Hexasoptin Retard, Ikacor, Ikapress, Iproveratril hydrochloride, Iso-Card SR, Isoptin, Isoptin Retard, Isoptin SR, Isoptin, hydrochloride, Isoptine, Isoptino, Izoptin hydrochloride, LU 20175, Lekoptin Retard, Manidon, Manidon Retard, NSC 272366, NSC 657799, Novo-Veramil, Quasar, Ravamil SR, Securon, Univer, Vasolan, Vasomil, Vasopten, Veracaps SR, Veracim, Veracor, Verahexal, Veraloc, Veramex, Veramil, Verapamil hydrochloride, Verapin, Verapress 240SR, Veraptin, Verdilac, Verelan, Verelan SR, Verexamil, Verogalid ER, Verpal, Vetrimil, dl-Verapamil hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), (+/-)-Verapamil hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-propan-2-ylpentannitril;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 491.06
Menge 250 mg
Formelmasse 490,2598 g/mol