Learn More
Verapamilhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30459023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30459023 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30459023 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0022.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Verapamil hydrochloride
CAS 152-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Verapamil hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H38 N2 O4 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, hydrochloride (7CI), Valeronitrile, 5-[(3,4-dimethoxyphenethyl)methylamino]-2-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-isopropyl-, monohydrochloride (8CI), Akilen, Anpec, Apo-Verap, Apoacor, Arapamyl, Azupamil, Berkatens, Calan, Calan SR, Calaptin, Calaptin 240SR, Calaptin 80, Cardiabeltin, Cardiagutt, Cardibeltin, Caveril, Civicor, Civicor Retard, Coraver, Cordilox, Cordilox SR, Corpamil, Covera HS, Dignover, Dilacoran, Dilacoran HTA, Drosteakard, Finoptin, Flamon, Geangin, Hexasoptin, Hexasoptin Retard, Ikacor, Ikapress, Iproveratril hydrochloride, Iso-Card SR, Isoptin, Isoptin Retard, Isoptin SR, Isoptin, hydrochloride, Isoptine, Isoptino, Izoptin hydrochloride, LU 20175, Lekoptin Retard, Manidon, Manidon Retard, NSC 272366, NSC 657799, Novo-Veramil, Quasar, Ravamil SR, Securon, Univer, Vasolan, Vasomil, Vasopten, Veracaps SR, Veracim, Veracor, Verahexal, Veraloc, Veramex, Veramil, Verapamil hydrochloride, Verapin, Verapress 240SR, Veraptin, Verdilac, Verelan, Verelan SR, Verexamil, Verogalid ER, Verpal, Vetrimil, dl-Verapamil hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. A (EP), Verapamil Imp. A (EP), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1), Benzeneacetonitrile, alpha-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-alpha-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), (+/-)-Verapamil hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C27H38N2O4.ClH/c1-20(2)27(19-28,22-10-12-24(31-5)26(18-22)33-7)14-8-15-29(3)16-13-21-9-11-23(30-4)25(17-21)32-6;/h9-12,17-18,20H,8,13-16H2,1-7H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2ccc(OC)c(OC)c2)cc1OC
IUPAC-Name 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethylmethylamino]-2-propan-2-ylpentannitril;hydrochlorid
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 491.06
Menge 10 mg
Formelmasse 490,2598 g/mol