Learn More
Emma Safety Footwear Vera XD Sicherheitsschuhe, grün
Ein einfacher, abwischbarer Schuh für perfekte Hygiene. Das Obermaterial ist vollständig waschbar und aus Mikrofaser gefertigt. Desinfiziert mit Hydro-Tec™ Sanitized Silver. Fleck-, fett-, schmiermittel- und schmutzabweisend.
Marke: Emma Safety Footwear MM50750442
Additional Details : Gewicht : 1.36600kg
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- GripForce™ Easy-Twist
- Mikrofaserkonstruktion
- ESD-zertifiziert
- Chromfreies Futter
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Spezifikation
Vera XD, grün | |
Mikrofaser | |
42 |