Learn More
Emma Safety Footwear Vera Sicherheitsschuhe, rot
Click to view available options
Größe:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- S2-Sicherheitsschuh für nasse Arbeitsbedingungen
- Mikrofaserkonstruktion
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Chromfreies Futter
- Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
| Verschlusstyp | Elastisch |
| Farbe | Weiß |
| Bauweise/Design | Vera, rot |
| Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 40 |
| Zehenmaterial | Stahl |