Learn More
Veolia Water Systems Veolia Water Systems™ Sterilisationstablette
Artikelnummer. 11964897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Packung
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11964897 12/Packung 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11964897 Lieferant Veolia Water Systems Lieferanten-Nr. CT1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 CHF
    107.68 CHF / 12 Stück
    Sparen 96.32 CHF
    47% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässige und effektive Chlortabletten, die den Biofilm reduzieren und das System vor Bakterienwachstum schützen.
  • CT1 Tabletten (12/Packung) – Chlortabletten
  • Zum Entfernen von Bakterien aus Schläuchen und Rohrleitungen
  • Reduziert den Biofilm und schützt das System vor Bakterienwachstum
  • Sterilisationstablette
Spezifikation
Menge 12/Packung
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • ELGALITE CT-1
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: troclosene sodium, dihydrate, boric acid