Learn More
Elga™ Vorbehandlungskartusche
Artikelnummer. 11994857
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Purelab™ Option-S-Serie Wasseraufbereitungssysteme
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11994857 Purelab™ Option-S-Serie Wasseraufbereitungssysteme 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11994857 Lieferant Elga™ Lieferanten-Nr. LC140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00 CHF
    302.17 CHF / 1 Stück
    Sparen 297.83 CHF
    49% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Schützt RO-Membranen durch Entfernen von Partikeln und Chlor.
  • Vorbehandlungskartusche
  • Hilft, Wasser in allgemeiner Laborqualität zu erzeugen, das besser ist als eine einzeln destillierte Qualität
  • Zu den Anwendungen gehören das Waschen/Spülen von Glaswaren, die Zufuhr in Reinstwassersysteme, die Reagenzienherstellung/-verdünnung, die Vorbereitung von Puffern und Medien, allgemeine Chemie, qualitative Analysen und die Einspeisung in Umweltschränke
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Waschen/Spülen von Glaswaren, die Zufuhr in Reinstwassersysteme, die Reagenzienherstellung/-verdünnung, die Vorbereitung von Puffern und Medien, allgemeine Chemie, qualitative Analysen und die Einspeisung in Umweltschränke
Zur Verwendung mit (Geräte) Purelab™ Option-S-Serie Wasseraufbereitungssysteme