Learn More
Veolia Water System Veolia Water Systems™ Mikrofilter für den Entnahmepunkt (POU-Filter), Mikron-Qualität
Ergiebig, robust, hervorragend für gleichbleibende Reinstwasserqualität in Bezug auf Partikel und Bakterien sofort vor dem Dispensieren.
Marke: Veolia Water System LC134
Additional Details : Gewicht : 0.11250kg
Beschreibung
- Filter 0.2μ an der Ausgabestelle
- Porengröße: 2 μm
- Mikronfilter am Einsatzort Veolia Water Systems
- Hervorragend geeignet, um unmittelbar vor dem Dispensieren eine gleichbleibende Qualität von Reinstwasser in Bezug auf Partikel und Bakterien zu gewährleisten
Spezifikation
2 μm |