Learn More
Veolia Water Systems™ Veolia Water Systems™ Deionisierungskartusche
Artikelnummer. 11924897
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MAXIMA MK1/MK2
Maxima MK1/MK2
PureLab Ultra MK1
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11924897
Marke: Veolia Water Systems™ LC147
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robuste und zuverlässige Kassette für Wasseraufbereitungssysteme zur Entfernung ionischer Kontamination, um eine bestimmte Wasserqualität zu erreichen.
  • Deionisierungskartuschen
  • Entfernt ionische Verschmutzungen zum Erreichen einer spezifizierten Wasserqualität
  • Kompatibel mit Maxima MK1/MK2
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfernt ionische Verschmutzungen zum Erreichen einer spezifizierten Wasserqualität
Zur Verwendung mit (Geräte) PureLab Ultra MK1