Learn More
Veolia Water Systems™ Veolia Water Systems™ Deionisierungskartusche
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
MAXIMA MK1/MK2
Maxima MK1/MK2
PureLab Ultra MK1
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Deionisierungskartuschen
- Entfernt ionische Verschmutzungen zum Erreichen einer spezifizierten Wasserqualität
- Kompatibel mit Maxima MK1/MK2
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | MAXIMA MK1/MK2 |