Learn More
Emma Safety Footwear Venus S2 Sicherheitsschuhe mit niedrigem Profil Größe XD
Artikelnummer. 13284294
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
38
39
40
41
42
43
44
46
Packungsgröße:
1 Paar
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
13284294 39 1 Paar
13214304 42 1 Paar
13294294 40 1 Paar
13204304 41 1 Paar
13224304 43 1 Paar
13234304 44 1 Paar
13254304 46 1 Paar
13274294 38 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 13284294 Lieferant Emma Safety Footwear Lieferanten-Nr. MM79456039
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit glatten, leicht zu reinigenden Konturen für Vorteile bei der Hygiene entwickelt.
  • Obermaterial aus vollkörnigem Leder
  • Hydro-Tec™ desinfiziertes Silberfutter
  • Antistatische Vlies-Innensohle
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
Spezifikation
Farbe Schwarz
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec Sanitized Silver Futter
Material Leder
Größe 39
Sohleneigenschaften Antistatische Vlies-Innensohle
Sohlenmaterial GripForce™ Easy-Twist
Zehenmaterial Stahl
Produkttyp Flacher Sicherheitsschuh