Learn More
Tocris Bioscience™ Venlafaxine hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18074192
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18074192 10 mg 10 Milligramm
18085882 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18074192 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2917/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    179.00 CHF
    169.05 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 9.95 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
5-HT and NA reuptake inhibitor (SNRI)
Dual serotonin/noradrenalin re-uptake inhibitor that displays ∽ 30-fold higher affinity for SERT than NET (Ki values are 82 and 2480 nM respectively). Antidepressant; increases swimming and climbing behavior in the forced-swim test in rats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99300-78-4
Summenformel C17H28ClNO2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxinhydrochlorid
Menge 10 mg
Formelmasse 313.86
Reinheit >99%
Molekulargewicht 313.866