Learn More
Thermo Scientific Chemicals Venlafaxinhydrochlorid
Artikelnummer. 17291172 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17291172 5 g 5 Gramm
17281172 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17291172 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 465810050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00 CHF
    162.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 18.35 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 99300-78-4 | C17H28ClNO2, C17H27NO2·HCl | 313.87 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99300-78-4
Summenformel C17H27NO2·HCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Venlafaxinhydrochlorid
Menge 5 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich.
Schmelzpunkt 217,0 °C
Formelmasse 313,86
InChI-Schlüssel QYRYFNHXARDNFZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].COC1=CC=C(C=C1)C(CN(C)C)C1(O)CCCCC1
IUPAC-Name hydrogen 1-[2-(dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol chloride
Molekulargewicht (g/mol) 313.87
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Venlafaxine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Venlafaxine hydrochloride