Learn More
Riley™ Velia Schutzbrille
Artikelnummer. 31702877
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Farbton 3
Farbton 5
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
31702877 Farbton 3 100 Stück
31702875 Klar 100 Stück
31702876 Farbton 5 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31702877 Lieferant Riley™ Lieferanten-Nr. RLY00222
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2794.11 CHF
    2235.12 CHF / 100 Stück
    Sparen 558.99 CHF
    20% Rabatt
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schutzbrille mit umlaufender Linse für ein weites Sichtfeld und einem weichen, bequemen Rahmen mit verstellbarem Riemen für sicheren Halt.
  • Breites Sichtfeld
  • Gepolsterte Frontdichtung
  • Robuste Polycarbonatlinse
  • Rahmen aus weichem PVC/TPE und komfortabler Nasensteg
  • Schnellverschluss-Kopfband
  • Optionaler Schnallen-Kopfriemen für einfacheres Anpassen beim Tragen eines Helms
  • Ersatzgummiband für Reinraumverwendung
  • Verstellbares, schwenkbares, elastisches Kopfband
  • Schutz vor Spritzern von geschmolzenem Metall
  • Kann über einer Korrektionsbrille getragen werden
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE oder - UKCA oder - EN 166:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest, Feuchtigkeitsabweisend, UV-behandelt
Linsenfärbung Farbton 3
Produkttyp Universal-Schutzbrille
Abmessungen (L x B x H) 150 x 80 x 60 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeugreparaturen und -wartung, Gebäudereinigung, Gartenarbeit, Holzbearbeitung und Metallverarbeitung, allgemeine Instandhaltung, Glas- und Verglasungsarbeiten, Laboranalysen
Rahmenfarbe Schwarz
Gewicht (metrisch) 84 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat (schlagfest)
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV400.
Frame Type Versiegelt
Optische Klarheit 3
Mechanical Strength B,T