missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGI Mouse, Clone: VEGI/1283, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio 9966-MSM1-P1
449.92 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
VEGI | |
Secreted and Cell Surface | |
VEGI/1283 | |
Unconjugated | |
NP_001191273 | |
Mouse | |
22kDa | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
9966 | |
IgG1 κ |
Immunohistochemistry | |
Monoclonal | |
200μg/mL | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
TNFSF15 | |
Recombinant human full-length VEGI fragment | |
Endothelial cells. Colon, intestine, placenta, lung, liver, kidney, pancreas, spleen and prostate. | |
100 μg | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
VEGI Mouse, Clone: VEGI/1283, enQuireBio™ > 100 μg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur