missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VEGF Antibody (VG1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NB100-664AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
VEGF Monoclonal specifically detects VEGF in Human, Mouse, Rat, Canine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Spezifikation
| VEGF | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| P15692 | |
| VEGFA | |
| Recombinant VEGF 189 protein. | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, GPCR, HIF Target Genes, Hypoxia, Neuroscience, Neurotransmission, Sensory Systems, Signal Transduction, Vision | |
| 7422 | |
| Human, Mouse, Rat, Canine | |
| Purified |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| VG1 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen | |
| MVCD1, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPFvascular endothelial growth factor | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This VEGF Antibody (VG1) detects the 189, 165 and 121 isoforms of VEGF | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur