missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ VEGF-A-Zelllysate Rattte-ELISA-Kit

Artikelnummer. 17738253
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17738253 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17738253 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. ERVEGFACLX10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich-ELISA-Kit

VEGF ist ein 45 kDa großes, homodimeres, disulfidverknüpftes Glykoprotein, das an der Angiogenese beteiligt ist und das Fortschreiten und die Metastasierung von Tumoren fördert. VEGF hat eine Vielzahl von Auswirkungen auf vaskuläres Endothel, einschließlich der Fähigkeit, die Endothelzellviabilität, Mitogenese, Chemotaxis und vaskuläre Permeabilität zu fördern. Die VEGF-Familie umfasst derzeit VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E und PICF. VEGF und sein Rezeptorsystem haben sich als die fundamentalen Regulatoren bei der Zellsignalisierung der Angiogenese erwiesen. Die meisten Tumore haben einen absoluten Bedarf an Angiogenese, und VEGF wurde als das stärkste angiogene Zytokin bezeichnet, das mit diesem Prozess verbunden ist. Bisher wurden 5 verschiedene Isoformen des VEGF beschrieben. Diese Isoformen werden als Ergebnis eines alternativen Spleißens aus einem einzelnen VEGF-Gen erzeugt. Diese verschiedenen Isoformen binden nachweislich an zwei Tyrosin-Kinase-Rezeptoren flt-1 (VEGFR-1) und flk-1/KDR (VEGFR-2), die fast ausschließlich auf endothelialen Zellen exprimiert werden. VEGF und seine hochaffinitätsbindenden Rezeptoren, die Tyrosinkinasen FLK1 und FLT1, werden als wichtig für die Entwicklung embryonaler Vaskulaturen gehalten. Studien haben gezeigt, dass eine alternativ gespleißte Form von FLT1 ein lösliches Protein produziert, das sFLT1 genannt wird und den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor mit hoher Affinität bindet und eine hemmende Rolle bei der Angiogenese spielt. Erhöhte VEGF-Werte werden mit dem POEMS-Syndrom in Verbindung gebracht, das auch als Crow-Fukase-Syndrom bekannt ist und mehrere Organe im Körper betrifft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P16612
Assay-Bereich 0,82 bis 200 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 2 pg/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Zelllysate, Serum, Supernatant
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 83785
Gensymbol VEGFA
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Zelllysepuffer, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel VEGF
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.