missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Binder™ Vakuumtrockenkammern der Serie VD

Sorgt für eine optimale Wärmeübertragung mit der patentierten Binder™ Erweiterungsregal-Technologie. Die Binder™ Vakuumtrocknungskammer der Serie VD hat eine homogene Temperaturverteilung und enthält leicht zu positionierende Einlegeböden.

Marke:  Binder™ 9030-0030

Additional Details : Gewicht : 108.00000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15642186

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.


Beschreibung

Beschreibung

  • Schnelles und schonendes Trocknen
  • Direkte Wärmeübertragung durch große Wärmeleitplatten
  • Sicheres Arbeiten mit einem einzigartigen Sicherheitskonzept
  • Abgestimmtes, modulares System mit Vakuumpumpe und Vakuummodul
  • Temperaturbereich: Raumtemperatur von + 15 bis 200 °C
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Regler mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • 2 Erweiterungsgestelle aus Aluminium
  • Inertgasanschluss
  • Bruchsichere, federmontierte Sicherheitsglasscheibe
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • Computerschnittstelle: RS422
  • 2 Relaisausgänge, 24 V DC (max. 0.4 A)
Spezifikation

Spezifikation

340 mm
775 mm
550 mm
VD 53
400 mm
400 mm
400 Mm x 400 mm x 340 mm
Videos
Dokumentation