Learn More
Sonics Materials SONIFICATOR 1500W CONTINUOUS FLOW FLUSS
Artikelnummer. 11783649
Ansicht ändern
Click to view available options
Wirkleistung:
1.500 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung Packungsgröße
11783649 1.500 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11783649 Lieferant Sonics Materials Lieferanten-Nr. VCX1500HV220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt vor allem für die Dispergierung und Homogenisierung ist dieses 1500 W-Ultraschall-Flüssigkeits-Verarbeitungssystem ideal für Anwendungen mit großen Volumina.
  • Ultraschallprozessoren und -geräte für Anwendungen mit großen Volumina
  • Der Durchsatz der Durchflusszelle beträgt typischerweise 100 Liter/Stunden – die Variablen sind die Viskosität und der gewünschte Verarbeitungsgrad
  • Die Durchflusszelle wird für die Behandlung von Proben mit niedriger Viskosität empfohlen, die keine längere Ultraschallexposition erfordern
  • Hauptsächlich für Dispergieren und Homogenisieren
  • Die Durchflusszelle lässt sich problemlos zu Inspektion und Reinigung zerlegen und ist mit einer Wasserummantelung versehen, die es ermöglicht, die Probe während der Verarbeitung zu kühlen/zu erhitzen
Spezifikation
Wirkleistung 1.500 W