Learn More
Sonics Materials ULTRASCHALL-DESINTEGRATOR VCX130PB
Artikelnummer. 11763729
Ansicht ändern
Click to view available options
Wirkleistung:
130 W
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wirkleistung Packungsgröße
11763729 130 W 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11763729 Lieferant Sonics Materials Lieferanten-Nr. VCX130PB220
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuster und zuverlässiger 130 Watt-Ultraschallprozessor mit daumenbetätigtem Impulsgeber für Anwendungen mit kleinem Volumen.
  • Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem Volumen
  • 130 Watt-Ultraschallprozessor mit daumenbetätigtem Impulsgeber oder Fußschalter
  • Sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 150 Mikrolitern bis zu 150 Litern.
  • Zu den typischen Anwendungen gehören Biotechnologie und pharmazeutische Verarbeitung, einschließlich Mischen, Dispergieren und Probenvorbereitung
  • Energiemonitor, digitaler Leistungsmesser, automatische Feinabstimmung
  • Variable Steuerung der Ausgangsleistung
Spezifikation
Produkttyp Ultraschallprozessor
Wirkleistung 130 W
Enthält Daumenbetätigter Impulsgeber