Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-VCAM-1
Beschreibung
Der Maus VCAM-1-ELISA quantifiziert Ms VCAM-1 in Mausserum, -plasma und -zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms VCAM-1. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-VCAM-1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P29533 |
| Assay-Bereich | 2,05 bis 500 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1.5 pg/mL |
| Kalibrierbereich | 1,5 pg/mL bis 500 pg/mL |
| Beschreibung | VCAM-1-ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Mausarten, Streptavidin-HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von VCAM-1 in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Nachweisbare Analyten | VCAM-1 |
| Assay | Festphasen-Sandwich-ELISA |
| Konjugat | Biotin |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Produkttyp | ELISA-Kit |
| Mehr anzeigen |