Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für Maus-VCAM-1
Artikelnummer. 15445353
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15445353
Marke: Invitrogen™ EMVCAM1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
Der Maus VCAM-1-ELISA quantifiziert Ms VCAM-1 in Mausserum, -plasma und -zellkulturmedien. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms VCAM-1. Funktionsprinzip der Methode Der Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) für Maus-VCAM-1 misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge Validierung Jede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.
VCAM-1 (vaskuläres Zelladhäsionsprotein1, CD106, INCAM-110) ist ein auf der Zelloberfläche durch Zytokin-aktiviertes Endothel exprimiertes Sialoglykoprotein. VCAM-1 verfügt über eine Reihe von Funktionen, einschließlich der Regulation der Leukozytenmigration, Leukozyten-Endothelialzelladhäsion sowie Signaltransduktion und kann bei einer Reihe von entzündlichen Erkrankungen eine Rolle spielen. VCAM-1 wird über Nicht-Leukozyten- und Leukozytenzellen verteilt. Die VCAM-1-Expression korreliert mit der Adhäsion von Melanomen, Burkitt-Lymphom, Osteosarkom und Nierenkarzinom, nicht aber mit Darmkrebszellen zu Endothelzellen, die den Ort der Tumormetastase bestimmen können. VCAM-1 ist ein Mitglied der Superfamilie von lg-Adhäsionsmolekülen, wird in hohen Konzentrationen an Zytokin-stimulierten vaskulären endothelialen Zellen und bei minimalen Konzentrationen an nicht stimulierten endothelialen Zellen exprimiert. Darüber hinaus wurde VCAM-1 auf den follikulären und interfollikulären dendritischen Zellen der Lymphknoten, Myoblasten und einige Makrophagen nachgewiesen. VCAM-1 dient als Ligand für Leukozyten-Integrin Alpha-Beta (VLA-4 or CD49d/CD29) und vermittelt die Zelladhäsion von Leukozyten an aktiviertes Endothel. VCAM-1 spielt eine Rolle bei der Tumormetastasierung und kann auch an der Entwicklung von Atherosklerose und rheumatoider Arthritis beteiligt sein. Zwei alternativ gespleißte Transkripte, die verschiedene Isoformen von VCAM-1 kodieren, wurden beschrieben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Gehäuse P29533
Assay-Bereich 2.05 bis 500 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 1,5 pg/mL
Kalibrierbereich 1.5 bis 500 pg/ml
Beschreibung VCAM-1 ELISA-Kit, 96 Assays, 1 Kit, Mausarten, Streptavidin-HRP-Konjugat, kolorimetrische Nachweismethode, Enzym-Linked Immunosorbent Assay für die Quantifizierung und den Nachweis von VCAM-1 in Proben mit einem Mikrotiterplatten-Lesegerät
Nachweisbare Analyten VCAM-1
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Nachweisverfahren Kolorimetrisch
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Weitere Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus 6Ckine, CTACK, Eotaxin, GCSF, GM-CSF, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12p40, IL-12p70, IL-13, IL-17, IFN-gamma, KC, Leptin, MCP-5, MIP-1 alpha, MIP-2, MIP-3 beta
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 22329
Gensymbol CD106, VCAM-1
Wirtsspezies Maus
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entwicklung
Probenvolumen Plasma, 1 μl; Serum, 1 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym CD106, Vcam-1
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min