Learn More
UVP Transilluminator UVP VB-40 visi blue variable
Beschreibung
Visi-Blue und Weisslicht- Transilluminatoren
Der Visi-Blue Transilluminator produziert Licht zwischen 460 und 470nm und ist mit einer braun gefärbten Schutzabdeckung ausgestattet, die den Anwender vor Emissionen
schützt. Er ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung aller Proben über 500nm. Der Weisslicht-Transilluminator ist ideal für Coomassie Imaging oder silber gefärbte
Proteingele, Autoradiographie-Filme und Röntgenfolien. Zwecks optimaler Haltbarkeit wurden Plexiglas- und Glasfilterplatten im Gerät fest verbaut.
Der Visi-Blue Transilluminator produziert Licht zwischen 460 und 470nm und ist mit einer braun gefärbten Schutzabdeckung ausgestattet, die den Anwender vor Emissionen
schützt. Er ermöglicht die gleichzeitige Betrachtung aller Proben über 500nm. Der Weisslicht-Transilluminator ist ideal für Coomassie Imaging oder silber gefärbte
Proteingele, Autoradiographie-Filme und Röntgenfolien. Zwecks optimaler Haltbarkeit wurden Plexiglas- und Glasfilterplatten im Gerät fest verbaut.
Spezifikation
Spezifikation
| Breite (metrisch) | 486 mm |
| Höhe (metrisch) | 143 mm |
| Tiefe (metrisch) | 337 mm |
| Produkttyp | Blaulichttransilluminator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | UVP Bildgebungssystem |
| Filterbereich (metrisch) | 200 x 400 mm |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50 Hz |
| Größe (metrisch) Filter | 200 x 400 mm |
| Modell | Gehäuse VB-40 |
| Spannung | 230 V |
| Mehr anzeigen |