Learn More
Tocris Bioscience™ Vatalanib succinate
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beskrivning
Vatalanib succinate is a potent VEGFR inhibitor (IC50 values are 37 and 77 nM for VEGFR-2 and -1, respectively). Inhibits proliferation, migration and survival of HUVECs in vitro and inhibits growth, vascularization and metastasis of tumors expressing VEGFR in mouse models. Also inhibits PDGFR-β, c-Kit and c-Fms. Potent aromatase inhibitor (IC50 = 50 nM). Orally available.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | N-(4-Chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-1-phthalazinamine succinate |
| CAS | 212142-18-2 |
| Synonym | CGP 79787D, PTK787/ZK222584 |
| Menge | 50 mg |
| Ziel | VEGF Receptor Inhibitors |
| Summenformel | C20H15ClN4.C4H6O4 |
| Formelmasse | 464.9 |
| Reinheit | >99% |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering