Learn More
Vatalanib-Dihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456988 10 mg 10 Milligramm
30450552 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30456988 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV09950010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 212141-51-0
Summenformel C20 H15 Cl N4 . 2 Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 419.73
Synonym 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, hydrochloride (1:2), 1-Phthalazinamine, N-(4-chlorophenyl)-4-(4-pyridinylmethyl)-, dihydrochloride (9CI), Vatalanib dihydrochloride
IUPAC-Name N-(4-Chlorophenyl)-4-(Pyridin-4-ylmethyl)phthalazin-1-amin; Dihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.Clc1ccc(Nc2nnc(Cc3ccncc3)c4ccccc24)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vatalanib Dihydrochloride
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H15ClN4.2ClH/c21-15-5-7-16(8-6-15)23-20-18-4-2-1-3-17(18)19(24-25-20)13-14-9-11-22-12-10-14;;/h1-12H,13H2,(H,23,25);2*1H
Formelmasse 418.0519