Learn More
Eppendorf™ Starter Kit(100 Maxitips,je 10 Dosierteileund Ventile, 2 Maxitips G)
Auf verschiedene Gefäße zugeschnitten. Wählen Sie aus zahlreichen Eppendorf Varitips für Ihre spezifischen Anforderungen.
Marke: Eppendorf™ 0030050525
Additional Details : Gewicht : 0.66700kg
Beschreibung
- Die Eppendorf Varitip P Spitzen sind zum Ansaugen von Volumina von 1 ml bis 10 ml aus Bechern konzipiert.
- Die Eppendorf Varitip S Spitzen für 2.5 ml bis 10 ml gehören zum Varitip System und eignen sich zum Ansaugen von Flüssigkeiten aus hohen, enghalsigen Gefäßen.
Spezifikation
Eppendorf Varitips S Starterkit | |
Entfernung von Flüssigkeit aus Enghalsbehältern und Messkolben, | |
100 Maxitips, 10 Spender, 10 Ventile | |
1 Kit |