Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Varipett™ Pipettierer
Artikelnummer. 15480663 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15480663
Marke: Bel-Art™ SP Scienceware™ F378950010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Selbstfüllende Pipettierhilfe für Geschwindigkeit, Anwenderfreundlichkeit und Komfort in einem zuverlässigen Spender mit positiver Verdrängung
  • Polypropylengriff für eine längere Verwendung ohne Ermüdung
  • Der PTFE-Kolben gewährleistet einen reibungslosen, konsistenten Betrieb bei sich wiederholenden Aufgaben
  • Das Dosiervolumen kann durch Drehen des Knopfes am Gerätesockel eingestellt werden
  • Die Genauigkeit beträgt ±0.5 %
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.5 %
Beschreibung Vari-Pet Pipette
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Material Polypropylen mit Teflon Spitze
Anzahl Kanäle 1
Typ Pipette
Volumen (metrisch) 1 ml
Schritten 0.01 ml
Menge 1