Learn More
HUBER Variostat™ Bäder
Artikelnummer. 10276423
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5,5 l
11 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10276423
Marke: HUBER 6053
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Variostat™ Bath insulated stainless steel tanks are the ideal choice to incubate samples and keep them at a constant temperature.
  • Isolierte Bäderwannen aus rostfreiem Edelstahl
  • Ablauf
  • Baddeckel einzeln erhältlich
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 11 l
Temperaturbereich 25°C bis 150°C
Breite (metrisch) 250 mm
Höhe (metrisch) 205 mm
Elektrische Anforderungen 230 V 50 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50 Hz