Learn More
VACUUBRAND™ Chemie-Pumpstand PC 3012 NT VARIO™ Select
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
CH
UK
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der VACUU·SELECT Vakuumregler mit grafischer Benutzeroberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
- Kurze Prozesszeiten durch automatische Siedepunktbestimmung und Vakuumeinstellung
- Erfüllt hohe Vakuumanforderungen für große Mengen Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Extra lange Membranlebensdauer, daher minimale Betriebs- und Wartungskosten
- Umweltverträglichkeit durch geringen Energieverbrauch und effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1,5 mbar |
| Enthält | Montierte Pumpe, manuell |
| Geräuschpegel | 47 dBA |
| Steckertyp | CH |
| Gewicht (metrisch) | 29,7 kg |
| Flussrate | 14,3 m3/h |
| Gesamthöhe (metrisch) | 450 mm |
| Gesamtlänge (metrisch) | 616 mm |
| Gesamtbreite (metrisch) | 387 mm |
| Pumpentyp | Vakuumsystem |
| Mehr anzeigen |