missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Antibody (12) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30178291
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30178291 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30178291 Lieferant Novus Biologicals (Bio-Techne) Lieferanten-Nr. NBP326890JF669

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Varicella Zoster Virus Glycoprotein E Monoclonal antibody specifically detects Varicella Zoster Virus Glycoprotein E in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Varicella Zoster Virus Glycoprotein E
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 12
Konjugat Janelia Fluor 669
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias Envelope glycoprotein E, GE, ORF68
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was produced from a hybridoma resulting from the fusion of a mouse myeloma with B cells obtained from a mouse immunized with purified, recombinant Varicella Zoster Virus Glycoprotein E (Uniprot#: Q9J3M8; Met1-Tyr538).
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.